Learn More
Sel de sodium de l‘acide déhydroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10494975
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4418-26-2
Formule moléculaire C8H7O4Na
Poids moléculaire (g/mol) 190.13
Numéro MDL MFCD00040583
Synonyme 3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2, 4(3H)-dione sodium salt
Spécification
Nom chimique ou matériau Dehydroacetic acid sodium salt
Note relative au nom 99%
Point de fusion 295.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 2.5 kg
Informations sur la solubilité Solubility in water: 330g/L water (25°C). Other solubilities: soluble in propylene glycol: 497.4g/l (25°C),methanol: 110.8g/l (25°C),insoluble in benzene,acetone
Poids de la formule 190.13
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Dehydroacetic acid sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.