Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques à forme profonde en PVC
Les plateaux photographiques à forme profonde en PVC Buerkle™ permettent de verser facilement du liquide depuis les bords.
65.60€ - 160.00€
Spécification
Description | Bac photographique |
---|---|
Matériau | PVC |
Type | Bac photographique |
Comprend | Fond rainuré |
Forme | Rectangulaires |
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10435601
|
Buerkle™
4206-1030 |
Blanc | 430 x 530 x 105 mm | ||||||
10313812
|
Buerkle™
4206-2030 |
Rouge | 430 x 530 x 105 mm |
65.60€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10343801
|
Buerkle™
4206-1040 |
Blanc | 520 x 610 x 110 mm |
135.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10221605
|
Buerkle™
4206-2040 |
Rouge | 520 x 610 x 110 mm |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10271682
|
Buerkle™
4206-3040 |
Noir | 520 x 610 x 110 mm |
113.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10048450
|
Buerkle™
4206-1050 |
Blanc | 630 x 730 x 110 mm |
160.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10170542
|
Buerkle™
4206-3050 |
Noir | 630 x 730 x 110 mm | ||||||
Description
- PVC
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à la température de 30° C à 60° C maximum
Spécification
Bac photographique | |
Bac photographique | |
Rectangulaires |
PVC | |
Fond rainuré |