Learn More
Buerkle™ Plateaux photographiques à forme profonde en PVC
Les plateaux photographiques à forme profonde en PVC Buerkle™ permettent de verser facilement du liquide depuis les bords.
Marque: Buerkle™ 4206-3040
104.92 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- PVC
- Parois épaisses, incassables
- Largement résistant aux acides et aux alcalis
- Ne conviennent pas aux armoires ou aux lave-vaisselles à température contrôlée
- Résistance à la température de 30° C à 60° C maximum
Spécification
520 x 610 x 110 mm | |
Noir | |
420 mm (base intérieure), 520 mm (base extérieure) | |
Bac photographique | |
Fond rainuré | |
Rectangulaires |
Bac photographique | |
110 mm | |
PVC | |
510 mm (base intérieure), 610 mm (base extérieure) | |
4,33 in |