Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Nettoyant et neutralisant pour les laveurs de laboratoire. Neutralise les résidus alcalins entraînés, raccourcit les phases de rinçage et réduit la consommation d'eau. deconex 26 PLUS est également efficace contre les résidus solubles dans l'acide.
102.00€ - 480.00€
Spécification
Forme | Liquide |
---|---|
pH | env. 1,8 (solution à 1%) |
Composition | Acide inorganique |
Concentration | Concentré |
Type de conteneur | Canister |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10300261
|
Borer Chemie™
502300.00-KK5R |
1 x 7 kg |
102.00€
7kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10319540
|
Borer Chemie™
502300.00-K10R |
1 x 12 kg |
183.00€
12kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10451921
|
Borer Chemie™
502300.00-K25R |
1 x 35 kg |
480.00€
35kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Neutralisateur et nettoyant pour une utilisation automatisée
- économique, car très concentré ; utilisation 2 mL/L
- neutralise les résidus alcalins entraînés, réduit les phases de rinçage
- réduit la consommation d'eau de rinçage
- sans tensioactifs, se rince sans laisser de résidus
- également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles dans l'acide
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Acide inorganique | |
Canister |
env. 1,8 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 7KG deconex 26 PLUS
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid