Learn More
Borer Chemie™ deconex 26 PLUS
Nettoyant et neutralisant pour les laveurs de laboratoire. Neutralise les résidus alcalins entraînés, raccourcit les phases de rinçage et réduit la consommation d'eau. deconex 26 PLUS est également efficace contre les résidus solubles dans l'acide.
Marque: Borer Chemie™ 502300.00-K10R
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Neutralisateur et nettoyant pour une utilisation automatisée
- économique, car très concentré ; utilisation 2 mL/L
- neutralise les résidus alcalins entraînés, réduit les phases de rinçage
- réduit la consommation d'eau de rinçage
- sans tensioactifs, se rince sans laisser de résidus
- également comme agent de pré-rinçage contre les dépôts solubles dans l'acide
- assistance technique par le fabricant
Spécification
Liquide | |
Acide inorganique | |
Canister | |
1 x 12 kg | |
8,5 L | |
12 kg |
env. 1,8 (solution à 1%) | |
Concentré | |
5°C à 25°C | |
2,2 gal. | |
26.5 lb. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- deconex 26 PLUS
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P406-Stocker dans un récipient résistant à la corrosion/récipient en avec doublure intérieure résistant à la corrosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: phosphoric acid