Learn More
Décahydronaphthalène, mélange cis + trans, 98 %, qualité réactif, Decalin™, Honeywell™
Qualité réactif, 98 %
53.84€ - 1497.05€
Identifiants chimiques
CAS 91-17-8
Formule moléculaire C10H18
Poids moléculaire (g/mol) 138.254
Numéro MDL MFCD00004130
Clé InChI NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CID PubChem 7044
ChEBI CHEBI:38853
Nom IUPAC 1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
SMILES C1CCC2CCCCC2C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
15657810
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
D251-500ML
500 mL Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15637810
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
D251-1L
1 L Flacon en verre Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15688480
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
D251-4L
4 L Bouteille en aluminium
406.81€
4L
15647810
Afficher les documents
Honeywell Research Chemicals
D251-20L
20 L Bidon en acier inoxydable
1497.05€
20L
Description
Description
  • ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Identifiants chimiques
91-17-8
138.254
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
7044
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
C10H18
MFCD00004130
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
CHEBI:38853
C1CCC2CCCCC2C1
Spécification
Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans
189° - 191°C
0.896g/mL at 25°C
57°C (134.6°F)
C10H18
UN1147
decalin, decahydronaphthalene, cis-decahydronaphthalene, trans-decahydronaphthalene, cis-decalin, dekalin, naphthalene, decahydro, perhydronaphthalene, trans-decalin, naphthalane
C1CCC2CCCCC2C1
138.254
4.76 (vs air)
138.25g/mol
0.98
91-17-8
-125°C
0.7 to 4.9%, 100°F
482°F
MFCD00004130
878165
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
1,2,3,4,4a,5,6,7,8,8a-decahydronaphthalene
7044
CHEBI:38853
42mmHg (92°C), 741mmHg (188°C)
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P261-P273-P280-P301 + P310-P305 + P351 + P338-P310
missing translation for 'dotInformation' : class 3 - PG 3 - Decahydronaphthalene
missing translation for 'rtecsNumber' : 202-046-9
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Décahydronaphthalène, mélange cis + trans, 98 %, qualité réactif, Decalin™, Honeywell™