Learn More
Décahydronaphthalène, mélange cis + trans, 98 %, qualité réactif, Decalin™, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
20 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en aluminium
Flacon en verre
Glass bottle
Description
- ≥ 95 %, destiné à un usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Decahydronaphthalene, mixture of cis plus trans |
Plage d’ébullition | 189° - 191°C |
Point de fusion | -125°C |
Densité | 0.896g/mL at 25°C |
Limite d’explosion | 0.7 to 4.9%, 100°F |
Point d’éclair | 57°C (134.6°F) |
Température d’allumage | 482°F |
Conditionnement | Flacon en verre |
Quantité | 1 L |
Numéro UN | UN1147 |