Learn More
DDX18 Rabbit anti-Human, Unconjugated, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Spécification
Antigène | DDX18 |
---|---|
Concentration | 400 μg/mL |
Applications | Western Blot, ELISA |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16826175
|
Proteintech
28502-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16816175
|
Proteintech
28502-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
The DDX18 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human DDX18. This antibody recognizes human, mouse antigen. The DDX18 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spécification
DDX18 | |
Western Blot, ELISA | |
Unconjugated | |
Human, Mouse | |
IgG |
400 μg/mL | |
Polyclonal | |
Rabbit | |
8886 | |
Primary |