Learn More
BINDER™ Kit d’enregistreur de données
Le kit d’enregistreur de données BINDER™ est conçu pour être utilisé pour l’enregistrement continu de la température et de l’humidité avec une variété de chambres et d’incubateurs.
2195.00€ - 3055.00€
Spécification
Type Kit
Dimensions (L x l x H) 110 x 35 x 85 mm
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Modèle Prix Quantité et disponibilité  
15601876
Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
8012-0717
TH 70/70 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15691866
Afficher les documents Détails de la promotion
BINDER™
8012-0716
TH 70 Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
  • Capacité de stockage : 64 000 valeurs
  • Intervalle de mesure : 1 s à 3 heures
  • Certificat d’étalonnage
  • Conditions ambiantes : -35°C à 55°C
  • Alimentation électrique : 1 pile au lithium, 3,6 V
  • Affichage de l’état de l’alimentation électrique
  • Support pour enregistreur de données
  • Aide pour port d’accès par câble
  • Support de capteur
  • Comprend un câble de rallonge de 2 m
Spécification
Spécification
Kit
110 x 35 x 85 mm