Learn More
BINDER™ Kit d’enregistreur de données
Le kit d’enregistreur de données BINDER™ est conçu pour être utilisé pour l’enregistrement continu de la température et de l’humidité avec une variété de chambres et d’incubateurs.
Marque: BINDER™ 8012-0716
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Capacité de stockage : 64 000 valeurs
- Intervalle de mesure : 1 s à 3 heures
- Certificat d’étalonnage
- Conditions ambiantes : -35°C à 55°C
- Alimentation électrique : 1 pile au lithium, 3,6 V
- Affichage de l’état de l’alimentation électrique
- Support pour enregistreur de données
- Aide pour port d’accès par câble
- Support de capteur
- Comprend un câble de rallonge de 2 m
Spécification
Kit | |
Lithium | |
Certificat d’étalonnage | |
Multifonction | |
KBWF 240, KBWF 720, KBF 115, KBF 240. KBF 720, KBF 1020, KBFP 240, KBFP 720, KBF LQC 240, KBF LQC 720 | |
40°C à 70°C | |
1 pile au lithium, 3,6 V |
64 000 lectures | |
Certificat d’étalonnage, capteur multifonction, câble d’extension de 2 m, manchons de câble, support de montage de capteur, support de montage | |
TH 70 | |
Température et humidité | |
0 à 100 % HR | |
110 x 35 x 85 mm |