Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-xylose, + de 99 %
81.50€ - 729.00€
Identifiants chimiques
CAS | 58-86-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H10O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 150.13 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10113100
|
Thermo Scientific Chemicals
141001000 |
100 g | Flacon en plastique |
81.50€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10487720
|
Thermo Scientific Chemicals
141005000 |
500 g | Flacon en plastique |
216.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11916901
|
Thermo Scientific Chemicals
141000025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
729.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
58-86-6 | |
C5H10O5 | |
150.13 |
Spécification
D (+) Xylose | |
148°C à 153°C | |
Authentique | |
C5H10O5 | |
15,10285 | |
+ 20 | |
150.13 | |
≥ 99.0 % (HPLC) |
58-86-6 | |
Blanc | |
+ de 99 % | |
31,47 | |
+ 20.00 (20.00°C c=10,H2O) | |
Solubilité dans l’eau : soluble. Autres solubilités : soluble dans la pyridine et l’alcool chaud | |
150.13 | |
Poudre cristalline fine |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-400-7
RUO – Research Use Only