Learn More
Thermo Scientific Chemicals D(+)-xylose, + de 99 %
Code produit. 10487720
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58-86-6
Formule moléculaire C5H10O5
Poids moléculaire (g/mol) 150.13
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Xylose
Point de fusion 148°C to 153°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (ELSD) (HPLC)
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Beilstein 31,47
Merck Index 15,10285
Conditions de rotation spécifiques + 20.00 (20.00°C c=10,H2O)
Rotation spécifique + 20
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in pyridine and hot alcohol
Poids de la formule 150.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre cristalline fine