Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 99 %
31.80€ - 273.00€
Identifiants chimiques
CAS | 69-65-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 182.17 |
Numéro MDL | MFCD00064287 |
Clé InChI | FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex |
CID PubChem | 6251 |
ChEBI | CHEBI:16899 |
Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
SMILES | OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11437916
|
Thermo Scientific Chemicals
A14030.30 |
250 g |
31.80€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11427916
|
Thermo Scientific Chemicals
A14030.0B |
1000 g |
68.20€
1000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11447916
|
Thermo Scientific Chemicals
A14030.0I |
5000 g |
273.00€
5000g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Le D-Mannitol est utilisé dans la détermination du taux de filtration glomérulaire. Il est utilisé comme substance de contrôle osmotique inerte. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’insuffisance rénale oligurique. Il est également utilisé comme édulcorant pour les personnes atteintes de diabète, dans les chewing-gums et agit comme adultérant pour l’héroïne, les méthamphétamines et la cocaïne. Il est utilisé comme outil de recherche dans les études biologiques cellulaires, généralement pour contrôler l’osmolarité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe D-Mannitol est utilisé dans la détermination du taux de filtration glomérulaire. Il est utilisé comme substance de contrôle osmotique inerte. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’insuffisance rénale oligurique. Il est également utilisé comme édulcorant pour les personnes atteintes de diabète, dans les chewing-gums et agit comme adultérant pour l’héroïne, les méthamphétamines et la cocaïne. Il est utilisé comme outil de recherche dans les études biologiques cellulaires, généralement pour contrôler l’osmolarité.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’aniline, la pyridine et le glycérol. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
69-65-8 | |
182.17 | |
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N | |
6251 | |
(2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol |
C6H14O6 | |
MFCD00064287 | |
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex | |
CHEBI:16899 | |
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO |
Spécification
D-Mannitol | |
165°C to 167°C | |
290°C to 295°C (3.5 mmHg) | |
C6H14O6 | |
1721898 | |
d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex | |
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N | |
OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO | |
182.17 | |
CHEBI:16899 | |
97+% |
69-65-8 | |
1.489 | |
Odorless | |
MFCD00064287 | |
14,5745 | |
Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether. | |
+24° (in Borax Solution) | |
(2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol | |
6251 | |
182.17 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 200-711-8
missing translation for 'rtecsNumber' : OP2060000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche