Learn More
Thermo Scientific Chemicals D-Mannitol, 99 %
Codice prodotto. 11447916
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Le D-Mannitol est utilisé dans la détermination du taux de filtration glomérulaire. Il est utilisé comme substance de contrôle osmotique inerte. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’insuffisance rénale oligurique. Il est également utilisé comme édulcorant pour les personnes atteintes de diabète, dans les chewing-gums et agit comme adultérant pour l’héroïne, les méthamphétamines et la cocaïne. Il est utilisé comme outil de recherche dans les études biologiques cellulaires, généralement pour contrôler l’osmolarité.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le D-Mannitol est utilisé dans la détermination du taux de filtration glomérulaire. Il est utilisé comme substance de contrôle osmotique inerte. De plus, il est utilisé dans le traitement de l’insuffisance rénale oligurique. Il est également utilisé comme édulcorant pour les personnes atteintes de diabète, dans les chewing-gums et agit comme adultérant pour l’héroïne, les méthamphétamines et la cocaïne. Il est utilisé comme outil de recherche dans les études biologiques cellulaires, généralement pour contrôler l’osmolarité.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’aniline, la pyridine et le glycérol. Insoluble dans l’éther.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 69-65-8
Formule moléculaire C6H14O6
Poids moléculaire (g/mol) 182.17
Numéro MDL MFCD00064287
Clé InChI FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-mannitol, mannitol, mannite, osmitrol, manna sugar, osmofundin, cordycepic acid, mannit, mannazucker, mannidex
CID PubChem 6251
ChEBI CHEBI:16899
Nom IUPAC (2R,3R,4R,5R)-hexane-1,2,3,4,5,6-héxol
SMILES OCC(O)C(O)C(O)C(O)CO
Specifica
Nom chimique ou matériau D-Mannitol
Point de fusion 165°C to 167°C
Densité 1.489
Point d’ébullition 290°C to 295°C (3.5 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 5000 g
Beilstein 1721898
Merck Index 14,5745
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,aniline,pyridine and glycerol. Insoluble in ether.
Rotation optique +24° (in Borax Solution)
Poids de la formule 182.17
Pourcentage de pureté 97+%
Vedi altri risultati Mostra meno risultati