Learn More
Acide D(+)-malique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
22.71€ - 233.16€
Identifiants chimiques
CAS 636-61-3
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Numéro MDL MFCD00004245
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
CID PubChem 92824
ChEBI CHEBI:30796
Nom IUPAC (2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10725653
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153500010
1 g Flacon en verre
22.71€
1g
10503131
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153500050
5 g Flacon en verre
75.07€
5g
10599243
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
153500250
25 g Flacon en verre
233.16€
25g
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
636-61-3
134.09
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
92824
(2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
C4H6O5
MFCD00004245
d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
CHEBI:30796
OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
D(+)-Malic acid
99,0°C à 104,0°C
98%
HO2CCH2CH(OH)CO2H
03, 417
d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
(2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
92824
134.09
Authentique
636-61-3
Blanc
C4H6O5
MFCD00004245
15, 5771
Solubilité dans l’eau : soluble.
OC(CC(O)=O)C(O)=O
134.09
CHEBI:30796
98%
Poudre cristalline
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H Provoque une grave irritation oculaire.
Déclaration GHS P Porter un équipement de protection des yeux / du visage.EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX:Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
danger
Identifiant produit
  • D(+)-Malic acid