Learn More
Acide D(+)-malique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10503131
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 636-61-3
Formule moléculaire C4H6O5
Poids moléculaire (g/mol) 134.09
Numéro MDL MFCD00004245
Clé InChI BJEPYKJPYRNKOW-UHFFFAOYNA-N
Synonyme d-+-malic acid, d-malic acid, d +-malic acid, r-2-hydroxysuccinic acid, r-malic acid, malic acid, d, 2r-2-hydroxybutanedioic acid, l +-malic acid, d-malate
CID PubChem 92824
ChEBI CHEBI:30796
Nom IUPAC (2R)-2Acide -hydroxybutanedioïque
SMILES OC(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau D(+)-Malic acid
Point de fusion 99,0°C à 104,0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire HO2CCH2CH(OH)CO2H
Beilstein 03, 417
Merck Index 15, 5771
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : soluble.
Poids de la formule 134.09
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • D(+)-Malic acid