Learn More
Acide D(-)-glutamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
46.43€ - 449.24€
Identifiants chimiques
CAS | 6893-26-1 |
---|---|
Poids moléculaire (g/mol) | 147.13 |
Numéro MDL | MFCD00063112 |
Clé InChI | WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N |
Synonyme | d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid |
CID PubChem | 23327 |
ChEBI | CHEBI:15966 |
Nom IUPAC | acide (2R)-2-aminopentanedioïque |
SMILES | C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10571861
|
Thermo Scientific Acros
227890050 |
5 g | Flacon en verre |
46.43€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10154760
|
Thermo Scientific Acros
227890250 |
25 g | Flacon en verre |
144.72€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10482421
|
Thermo Scientific Acros
227891000 |
100 g | Flacon en verre |
449.24€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
6893-26-1 | |
MFCD00063112 | |
d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid | |
CHEBI:15966 | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N |
147.13 | |
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N | |
23327 | |
acide (2R)-2-aminopentanedioïque |
Spécification
D(-)-Glutamic acid | |
6893-26-1 | |
Blanc | |
Authentique | |
C5H9NO4 | |
MFCD00063112 | |
− 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl) | |
d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid | |
WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N | |
acide (2R)-2-aminopentanedioïque | |
23327 | |
147.13 | |
Poudre |
99+% | |
200.0°C to 202.0°C | |
0.2% max. (105°C, 3 hrs) | |
99+% | |
HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H | |
15, 4505 | |
− 31.30 | |
Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents | |
C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N | |
147.13 | |
CHEBI:15966 | |
≥99% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 230-000-8
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- D(-)-Glutamic acid
RUO – Research Use Only