Learn More
Acide D(-)-glutamique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10154760
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6893-26-1
Poids moléculaire (g/mol) 147.13
Numéro MDL MFCD00063112
Clé InChI WHUUTDBJXJRKMK-GSVOUGTGSA-N
Synonyme d-glutamic acid, h-d-glu-oh, d-glu, r-2-aminopentanedioic acid, 2r-2-aminopentanedioic acid, d-glutamate, d-2-aminopentanedioic acid, glutamic acid d-form, d--glutamic acid, d-glutaminic acid
CID PubChem 23327
ChEBI CHEBI:15966
Nom IUPAC acide (2R)-2-aminopentanedioïque
SMILES C(CC(=O)O)C(C(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D(-)-Glutamic acid
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 200.0°C to 202.0°C
Couleur Blanc
Perte à la dessiccation 0.2% max. (105°C, 3 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 1% max. L-content (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C5H9NO4
Formule linéaire HO2CCH2CH2CH(NH2)CO2H
Quantité 25 g
Merck Index 15, 4505
Conditions de rotation spécifiques − 31.30 (20.00°C c=10,2 N HCl)
Rotation spécifique − 31.30
Informations sur la solubilité Solubility in water: 7g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in organic solvents
Poids de la formule 147.13
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • D(-)-Glutamic acid