Learn More
Ester 1-tert-butylique d’acide D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
25.62€ - 358.00€
Identifiants chimiques
CAS | 25456-76-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H17NO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 203.238 |
Numéro MDL | MFCD09842819 |
Clé InChI | QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N |
Synonyme | h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid |
CID PubChem | 7019726 |
Nom IUPAC | acide (4R)-4-amino-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15449958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63318.MD |
250 mg | N/A | ||||||
15429958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63318.03 |
1 g |
84.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15439958
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H63318.06 |
5 g |
358.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, is an aminoacid which is widely used in pharmaceutical and food industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’ester 1-tert-butyle de l’acide D-glutamique est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
Identifiants chimiques
25456-76-2 | |
203.238 | |
QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N | |
7019726 | |
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N |
C9H17NO4 | |
MFCD09842819 | |
h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid | |
acide (4R)-4-amino-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque |
Spécification
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester | |
Blanc | |
MFCD09842819 | |
Slightly soluble in water. | |
CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N | |
203.238 | |
203.24 | |
Poudre |
25456-76-2 | |
C9H17NO4 | |
h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid | |
QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N | |
acide (4R)-4-amino-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque | |
7019726 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
missing translation for 'storageNote' : 2° à 8°C
Recommended Storage : Keep cold
RUO – Research Use Only