Learn More
Ester 1-tert-butylique d’acide D-glutamique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15429958
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester, is an aminoacid which is widely used in pharmaceutical and food industry. It is also used as a pharmaceutical intermediate. It is also an important organic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’ester 1-tert-butyle de l’acide D-glutamique est un acide aminé largement utilisé dans l’industrie pharmaceutique et alimentaire. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique. Il s’agit également d’un important intermédiaire organique.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à la chaleur. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Tenir à l’écart des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25456-76-2
Formule moléculaire C9H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 203.238
Numéro MDL MFCD09842819
Clé InChI QVAQMUAKTNUNLN-ZCFIWIBFSA-N
Synonyme h-d-glu-otbu, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, 4r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoic acid, d-glutamic acid 1-tert-butyl ester, r-4-amino-5-tert-butoxy-5-oxopentanoicacid
CID PubChem 7019726
Nom IUPAC acide (4R)-4-amino-5-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-5-oxopentanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C(CCC(=O)O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glutamic acid 1-tert-butyl ester
Couleur Blanc
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 203.24
Pourcentage de pureté 98%
Quantité 1 g
Forme physique Poudre