Learn More
D(+)-glucose anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
C6H12O6, numéro CAS 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, solution de dextrose, aldéhydo-d-glucose, dextrose, anhydre, dextrose anhydre, d-glucose sous forme linéaire, d-glucose, anhydre, d +-glucose, glucose, anhydre, glucostérile, 5 kg, CHEBI:42758, blanc, 180,16 g/mol
49.65€ - 184.00€
Identifiants chimiques
CAS | 50-99-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H12O6 |
Poids moléculaire (g/mol) | 180.156 |
Numéro MDL | 148912 |
Clé InChI | GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N |
Synonyme | 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form |
CID PubChem | 107526 |
ChEBI | CHEBI:42758 |
Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
SMILES | C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10141520
|
Fisher Chemical
G/0500/53 |
500 g | Récipient de poudre en plastique |
49.65€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10373242
|
Fisher Chemical
G/0500/60 |
1 kg | Récipient de poudre en plastique |
70.35€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10385940
|
Fisher Chemical
G/0500/61 |
2 kg | Récipient de poudre en plastique |
80.00€
2kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10395940
|
Fisher Chemical
G/0500/65 |
5 kg | Récipient en plastique |
184.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
C6H12O6, numéro CAS 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, solution de dextrose, aldéhydo-d-glucose, dextrose, anhydre, dextrose anhydre, d-glucose sous forme linéaire, d-glucose, anhydre, d +-glucose, glucose, anhydre, glucostérile, 5 kg, CHEBI:42758, blanc, 180,16 g/mol
Identifiants chimiques
50-99-7 | |
180.156 | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
107526 | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal |
C6H12O6 | |
148912 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
CHEBI:42758 | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O |
Spécification
50-99-7 | |
Blanc | |
C6H12O6 | |
2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form | |
C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O | |
180.156 | |
CHEBI:42758 | |
Solide |
146°C | |
6 à 7 | |
148912 | |
GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N | |
(2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal | |
107526 | |
180.16g/mol |