Learn More
D(+)-glucose anhydre, certifié AR pour analyse, conforme aux spécifications analytiques de Ph.Eur., BP, USP, Fisher Chemical
Code produit. 10395940
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
C6H12O6, numéro CAS 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, solution de dextrose, aldéhydo-d-glucose, dextrose, anhydre, dextrose anhydre, d-glucose sous forme linéaire, d-glucose, anhydre, d +-glucose, glucose, anhydre, glucostérile, 5 kg, CHEBI:42758, blanc, 180,16 g/mol
C6H12O6, numéro CAS 50-99-7, 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, solution de dextrose, aldéhydo-d-glucose, dextrose, anhydre, dextrose anhydre, d-glucose sous forme linéaire, d-glucose, anhydre, d +-glucose, glucose, anhydre, glucostérile, 5 kg, CHEBI:42758, blanc, 180,16 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50-99-7
Formule moléculaire C6H12O6
Poids moléculaire (g/mol) 180.156
Numéro MDL 148912
Clé InChI GZCGUPFRVQAUEE-SLPGGIOYSA-N
Synonyme 2r,3s,4r,5r-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal, d +-glucose, aldehydo-d-glucose, glucose, anhydrous, dextrose, anhydrous, d-glucose, anhydrous, glucosteril, anhydrous dextrose, dextrose solution, d-glucose in linear form
CID PubChem 107526
ChEBI CHEBI:42758
Nom IUPAC (2R, 3S, 4R, 5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal
SMILES C(C(C(C(C(C=O)O)O)O)O)O
Spécification
Point de fusion 146°C
Couleur Blanc
pH 6 to 7
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg
Poids de la formule 180.16g/mol
Forme physique Solide