Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-glucosamine, 98+%
30.00€ - 1050.00€
Identifiants chimiques
CAS | 66-84-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H13NO5·HCl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10122770
|
Thermo Scientific Chemicals
119900100 |
10 g | Bouteille en verre |
30.00€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10665152
|
Thermo Scientific Chemicals
119901000 |
100 g | Flacon en plastique |
80.10€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10245250
|
Thermo Scientific Chemicals
119905000 |
500 g | Flacon en plastique |
272.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11996191
|
Thermo Scientific Chemicals
119900025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1050.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
66-84-2 | |
C6H13NO5·HCl |
Spécification
D-Glucosamine hydrochloride | |
Marron-jaune à vert-jaune | |
Authentique | |
C6H13NO5·HCl | |
+70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs) | |
98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base) |
66-84-2 | |
1.0 % max. (105°C, 2 hrs) | |
98+% | |
+ 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.) | |
215.64 | |
Poudre solide |
RUO – Research Use Only