Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de D-glucosamine, 98+%
Code produit. 10245250
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-84-2
Formule moléculaire C6H13NO5·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau D-Glucosamine hydrochloride
Couleur Marron-jaune à vert-jaune
Perte à la dessiccation 1.0 % max. (105°C, 2 hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 500 g
Conditions de rotation spécifiques + 72.50 (20.00°C c=2,H2O,5hrs.)
Rotation spécifique +70.0° to +73.0° (20°C, 589nm) (c=2.5, H2O) (after 3 hrs)
Poids de la formule 215.64
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0% (on dry substance) (Total base)
Forme physique Poudre solide