Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-galactose pentaacétate ≥99 %
75.58€ - 211.05€
Identifiants chimiques
CAS | 4163-60-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C16H22O11 |
Poids moléculaire (g/mol) | 390.341 |
Numéro MDL | MFCD00063259 |
Clé InChI | LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N |
Synonyme | beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate |
CID PubChem | 94752 |
Nom IUPAC | [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-yle]acétate de méthyle |
SMILES | CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10646552
|
Thermo Scientific Chemicals
158610250 |
25 g | Flacon en plastique |
75.58€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10357810
|
Thermo Scientific Chemicals
158611000 |
100 g | Flacon en plastique |
211.05€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4163-60-4 | |
390.341 | |
LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N | |
94752 | |
CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C |
C16H22O11 | |
MFCD00063259 | |
beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate | |
[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-yle]acétate de méthyle |
Spécification
β-D-Galactose pentaacetate | |
4163-60-4 | |
100.0 | |
Authentique | |
C16H22O11 | |
31, 305 | |
+24° to +26° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3) | |
LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N | |
[(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-yle]acétate de méthyle | |
94752 | |
≥99.0% (HPLC) |
99+% | |
99.0 | |
Blanc à gris | |
99+% | |
MFCD00063259 | |
+25° (20°C c=10,CHC3,on dry ba) | |
beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate | |
CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C | |
390.341 | |
390.33 | |
Poudre |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 224-008-0
missing translation for 'tsca' : TSCA
Identifiant produit
- ß-D-Galactose pentaacetate
RUO – Research Use Only