Learn More
Thermo Scientific Chemicals β-D-galactose pentaacétate ≥99 %
Code produit. 10357810
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4163-60-4
Formule moléculaire C16H22O11
Poids moléculaire (g/mol) 390.341
Numéro MDL MFCD00063259
Clé InChI LPTITAGPBXDDGR-LYYZXLFJSA-N
Synonyme beta-d-galactose pentaacetate, penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, b-d-galactose pentaacetate, beta-d-galactopyranose pentaacetate, beta-d-galactosepentaacetate, beta-d-galactopyranose, pentaacetate, 2s,3r,4s,5s,6r-6-acetoxymethyl tetrahydro-2h-pyran-2,3,4,5-tetrayl tetraacetate, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactose, 1,2,3,4,6-penta-o-acetyl-beta-d-galactopyranose, 2r,3s,4s,5r,6s-3,4,5,6-tetrakis acetyloxy oxan-2-yl methyl acetate
CID PubChem 94752
Nom IUPAC [(2R,3S,4S,5R,6S)-3,4,5,6-tétraacétyloxyoxane-2-yle]acétate de méthyle
SMILES CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau β-D-Galactose pentaacetate
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 100 g
Beilstein 31, 305
Conditions de rotation spécifiques +25° (20°C c=10,CHC3,on dry ba)
Rotation spécifique +24° to +26° (20°C, 589nm) (c=2, CHCl3)
Poids de la formule 390.33
Pourcentage de pureté ≥99.0% (HPLC)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • ß-D-Galactose pentaacetate