Learn More
Sel d’ammonium, acide D-3-bromocamphre-8-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.40€ - 425.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14575-84-9 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H18BrNO4S |
Poids moléculaire (g/mol) | 328.221 |
Numéro MDL | MFCD00167438 |
Clé InChI | GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N |
Synonyme | d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate |
CID PubChem | 71306887 |
Nom IUPAC | azane ; acide [(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-diméthyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]méthanesulfonique |
SMILES | CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11335289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19886.06 |
5 g | |||||||
11345289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19886.14 |
25 g |
115.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11355289
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A19886.22 |
100 g | |||||||
Description
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe sel d’ammonium de l’acide D-3-bromocamphor-8-sulfonique est utilisé dans des résolutions optiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau (200 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker à –20°C
Identifiants chimiques
14575-84-9 | |
328.221 | |
GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N | |
71306887 | |
CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N |
C10H18BrNO4S | |
MFCD00167438 | |
d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate | |
azane ; acide [(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-diméthyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]méthanesulfonique |
Spécification
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt | |
∼284°C (decomposition) | |
MFCD00167438 | |
Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C. | |
CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N | |
328.221 | |
328.23 |
14575-84-9 | |
C10H18BrNO4S | |
d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate | |
GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N | |
azane ; acide [(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-diméthyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]méthanesulfonique | |
71306887 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-616-9
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only