Learn More
Sel d’ammonium, acide D-3-bromocamphre-8-sulfonique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11355289
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt is used in optical resolutions. It is also used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel d’ammonium de l’acide D-3-bromocamphor-8-sulfonique est utilisé dans des résolutions optiques. Il est également utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans le méthanol et l’eau (200 g/l) à 25°C.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Conserver dans un récipient étanche au frais et au sec. Stocker à –20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 14575-84-9
Formule moléculaire C10H18BrNO4S
Poids moléculaire (g/mol) 328.221
Numéro MDL MFCD00167438
Clé InChI GFBVBBRNPGPROZ-ZEMXJPTRSA-N
Synonyme d-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, +-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r-endo,anti-+-3-bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt, 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonic acid amine, ammonium 1r,3s,4s,7r-3-bromo-1,7-dimethyl-2-oxobicyclo 2.2.1 heptan-7-yl methanesulfonate
CID PubChem 71306887
Nom IUPAC azane ; acide [(1S,2S,4R,7R)-2-bromo-4,7-diméthyl-3-oxo-7-bicyclo[2.2.1]heptanyl]méthanesulfonique
SMILES CC12CCC(C1(C)CS(=O)(=O)O)C(C2=O)Br.N
Spécification
Nom chimique ou matériau D-3-Bromocamphor-8-sulfonic acid ammonium salt
Point de fusion ∼284°C (decomposition)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Soluble in Methanol and Water (200g/L) at 25°C.
Poids de la formule 328.23
Pourcentage de pureté 98%