Learn More
Thermo Scientific™ Particules d’alignement Cyto-Cal™
Obtenez une précision exceptionnelle et à un retour remarquable sur la puissance, l’alignement et le bruit du laser dans les éléments optiques d’excitation et d’émission avec les particules d’alignement Thermo Scientific™ Cyto-Cal™.
158.00€
Spécification
Additif | 0,05 % de dispersant /surfactant Tween-20 avec 2 mM de conservateur d’azoture de sodium |
---|---|
Certifications/Conformité | Chaque boîte d‘étalons contient un certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui inclut une description de la méthode d‘étalonnage et son incertitude, ainsi qu‘un tableau des propriétés physiques et chimiques. |
Contenu et stockage | Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. |
Contenu | Microsphères en polymère coloré dans l’eau |
Matériau | PS |
Alert:
Contient de l’azoture de sodium.
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11868293
|
Thermo Scientific™
FA3R |
633 microbilles d’alignement laser |
158.00€
3mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11858293
|
Thermo Scientific™
FA3O |
488 microbilles d’alignement laser |
158.00€
3mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Parvenez à une précision exceptionnelle et à un retour remarquable sur la puissance, l’alignement et le bruit du laser dans les éléments optiques d’excitation et d’émission avec les particules d’alignement Thermo Scientific™ Cyto-Cal™. Les particules d’alignement Cyto-Cal représentent une méthode supérieure d’alignement des éléments optiques et de ciblage pour les cytomètres en flux. Les particules de 3 μm offrent une qualité exceptionnelle en matière d’uniformité de taille et de fluorescence pour permettre la meilleure optimisation possible de chaque paramètre à mesurer. Ces particules sont colorées dans la masse avec des colorants chimiquement stables ; par conséquent elles offrent une excellente stabilité de signal.
- Une taille de microbilles supérieure et une intensité de colorant uniforme permettent une précision exceptionnelle lors de l’alignement du système optique du cytomètre et assurent ainsi une extrême confiance dans les résultats de l’instrument
- Les microsphères en polystyrène de 3 μm contiennent un colorant encapsulé
- Une taille de microbilles supérieure et une intensité de colorant uniforme permettent une précision exceptionnelle
- Les particules sont colorées dans la masse avec des colorants chimiquement stables pour une excellente stabilité de signal.
- Les microbilles d’alignement Cyto-Cal™ 488 sont excitées par la ligne spectrale de 488 nm du laser à l’argon et ont une large émission, leur permettant d’être utilisées pour aligner les canaux FL1 (FITC), FL2 (PE) et FL3 (PE-Cy5) simultanément
- Les microbilles d’alignement Cyto-Cal™ 633 sont excitées de façon optimale avec le laser de 633 nm HE-NE (laser à diode de 635 nm) et ont une émission maximale à 700 nm ; elles sont conçues pour aligner le canal FL4 (APC)
Contient de l’azoture de sodium.
Spécification
0,05 % de dispersant /surfactant Tween-20 avec 2 mM de conservateur d’azoture de sodium | |
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex. | |
PS | |
1,05 g/cm³ | |
Stable pendant une période minimum de 12 mois | |
3 ml |
Chaque boîte d‘étalons contient un certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui inclut une description de la méthode d‘étalonnage et son incertitude, ainsi qu‘un tableau des propriétés physiques et chimiques. | |
Microsphères en polymère coloré dans l’eau | |
Particules d’alignement | |
3 ml | |
< 3 % | |
3 μm |