Learn More
Thermo Scientific™ Particules d’alignement Cyto-Cal™
Obtenez une précision exceptionnelle et à un retour remarquable sur la puissance, l’alignement et le bruit du laser dans les éléments optiques d’excitation et d’émission avec les particules d’alignement Thermo Scientific™ Cyto-Cal™.
Marque:  Thermo Scientific™ FA3O
150.69 EUR valable jusqu'au 2025-01-31
Utilisez le code promo "23894" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11858293
  • 158.00€ / 3mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Alert:
Contient de l’azoture de sodium.
Description
Description
Parvenez à une précision exceptionnelle et à un retour remarquable sur la puissance, l’alignement et le bruit du laser dans les éléments optiques d’excitation et d’émission avec les particules d’alignement Thermo Scientific™ Cyto-Cal™. Les particules d’alignement Cyto-Cal représentent une méthode supérieure d’alignement des éléments optiques et de ciblage pour les cytomètres en flux. Les particules de 3 μm offrent une qualité exceptionnelle en matière d’uniformité de taille et de fluorescence pour permettre la meilleure optimisation possible de chaque paramètre à mesurer. Ces particules sont colorées dans la masse avec des colorants chimiquement stables ; par conséquent elles offrent une excellente stabilité de signal.
  • Une taille de microbilles supérieure et une intensité de colorant uniforme offrent une précision exceptionnelle lors de l’alignement du système optique de cytomètre en flux pour assurer un haut niveau de confiance dans les résultats de l’instrument
  • Les microsphères en polystyrène de 3 μm contiennent des colorants encapsulés.
  • Une taille de microbilles supérieure et une intensité de colorant uniforme offrent une précision exceptionnelle.
  • Les particules sont colorées dans la masse avec des colorants chimiquement stables pour une excellente stabilité de signal.
  • Les microbilles d’alignement Cyto-Cal™ 488 sont excitées par la ligne spectrale de 488 nm du laser à l’argon et ont une large émission, leur permettant d’être utilisées pour aligner les canaux FL1 (FITC), FL2 (PE) et FL3 (PE-Cy5) simultanément.
  • Les microbilles d’alignement Cyto-Cal™ 633 sont excitées de manière optimale avec le laser He-Ne de 633 nm (laser à diode de 635 nm) et ont une émission maximale à 700 nm ; elles sont conçues pour aligner le canal FL4 (APC).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
0,05 % de dispersant /surfactant Tween-20 avec 2 mM de conservateur d’azoture de sodium
Sauf indication contraire, réfrigérer (2 à 8°C) le produit lorsqu’il n’est pas en cours d’utilisation, mais ne pas le congeler. Conservez le flacon hermétiquement fermé en position verticale. Mélanger le produit en le retournant délicatement à la main ou avec un vortex.
488 microbilles d’alignement laser
PS
Orange fluorescent Firefli (488/575 nm)
1,05 g/cm³
Stable pendant une période minimum de 12 mois
3 ml
Chaque boîte d‘étalons contient un certificat d‘étalonnage et de traçabilité pour le NIST qui inclut une description de la méthode d‘étalonnage et son incertitude, ainsi qu‘un tableau des propriétés physiques et chimiques.
Microsphères en polymère coloré dans l’eau
Orange
Particules d’alignement
Notice
3 ml
< 3 %
3 μm