Learn More
Kartell™ Tubes à centrifuger en PP
En PP hautement translucide pour une meilleure visibilité et une bonne résistance chimique. Les tubes à centrifuger Kartell™, autoclavables et avec rebord, offrent une bonne stabilité dans un rotor correctement équilibré et peuvent être utilisés comme tubes à essai classiques.
50.65€ - 138.00€
Spécification
Matériau | PP |
---|---|
À utiliser avec | Applications pour centrifugeuses, tube à essai classique |
Autoclavable | Autoclavables |
Type de produit | Tube à centrifuger |
FCR max. | 3000 x g |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Forme | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Diamètre (métrique) | Forme | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | ||
12667785
|
Kartell™
0030100 |
15 ml | 18 mm | Conique | Tube à centrifuger |
138.00€
500 pièces |
Expédition estimée: 23-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12601026
|
Kartell™
0030500 |
31 mL | 24 mm | Cylindrique | Tube à centrifuger |
131.00€
50 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10614052
|
Kartell™
0030600 |
48 mL | 30 mm | Cylindrique | Tube à centrifuger |
50.65€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
12064827
|
Kartell™
0030800 |
110 mL | 40 mm | Cylindrique | Tube à centrifuger |
63.15€
25 pièces |
Expédition estimée: 16-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
Description
En PP hautement translucide pour une meilleure visibilité et une bonne résistance chimique.Les tubes à centrifuger Kartell™, autoclavables et avec rebord, offrent une bonne stabilité dans un rotor correctement équilibré et peuvent être utilisés comme tubes à essai classiques.
- La construction en PP solide se traduit par une sécurité et une économie avec une rupture réduite dans le laboratoire
- Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
- Avec rebord
- Autoclavables
- Sert également de tube à essai de laboratoire*
Spécification
PP | |
Autoclavables | |
3000 x g |
Applications pour centrifugeuses, tube à essai classique | |
Tube à centrifuger |