Learn More
Kartell™ Tubes à centrifuger en PP
En PP hautement translucide pour une meilleure visibilité et une bonne résistance chimique. Les tubes à centrifuger Kartell™, autoclavables et avec rebord, offrent une bonne stabilité dans un rotor correctement équilibré et peuvent être utilisés comme tubes à essai classiques.
Marque: Kartell™ 0030600
46.85 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21927" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
En PP hautement translucide pour une meilleure visibilité et une bonne résistance chimique.Les tubes à centrifuger Kartell™, autoclavables et avec rebord, offrent une bonne stabilité dans un rotor correctement équilibré et peuvent être utilisés comme tubes à essai classiques.
- La construction en PP solide se traduit par une sécurité et une économie avec une rupture réduite dans le laboratoire
- Supporte des températures allant jusqu’à 120°C
- Avec rebord
- Autoclavables
- Sert également de tube à essai de laboratoire*
Spécification
48 mL | |
Applications pour centrifugeuses, tube à essai classique | |
Cylindrique | |
Tube à centrifuger |
Polypropylène | |
Autoclavable | |
30 mm | |
3000 x g |