Learn More
Cyclopropylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
33.20€ - 457.00€
Identifiants chimiques
CAS | 765-30-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C3H7N |
Poids moléculaire (g/mol) | 57.096 |
Numéro MDL | MFCD00001301 |
Clé InChI | HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine |
CID PubChem | 69828 |
ChEBI | CHEBI:34660 |
Nom IUPAC | Cyclopropanamine |
SMILES | C1CC1N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11431498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13844.09 |
10 g |
33.20€
10g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11441498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13844.18 |
50 g |
145.00€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11451498
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13844.30 |
250 g |
457.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsCyclopropylamine) est utilisé dans la préparation des dérivés N-[4-(4-fluoro)phényl-2-Aminothiazol-5-yl]pyrimidine-2-yl-alkylamine. Il est également utilisé pour préparer des complexes Pt(CPA)2(bisméthylthiométhylènepropanedioate) et Pt(CPA)2(biséthylthiométhylènepropanedioate).
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éthanol, de l’éther et du chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
765-30-0 | |
57.096 | |
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N | |
69828 | |
Cyclopropanamine |
C3H7N | |
MFCD00001301 | |
cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine | |
CHEBI:34660 | |
C1CC1N |
Spécification
Cyclopropylamine | |
-10°C | |
49°C to 50°C | |
C3H7N | |
MFCD00001301 | |
741858 | |
cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine | |
HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N | |
Cyclopropanamine | |
69828 | |
57.1 |
765-30-0 | |
0.824 | |
−25°C (−13°F) | |
1.4206 | |
UN2733 | |
Hygroscopic | |
Miscible with water,ethanol,ether and chloroform. | |
C1CC1N | |
57.096 | |
CHEBI:34660 | |
≥98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318-H302
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P312-P330-P331-P363-P372-P374-P380-P501c
H225-H302+H312+H332-H314-H318
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 212-142-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ0685500
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only