Learn More
Cyclopropylamine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11431498
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Cyclopropylamine) is used in the preparation of N-[4-(4-fluoro)phenyl-2-aminothiazol-5-yl]pyrimidin-2-yl-alkylamine derivatives. It is also used to prepare Pt(CPA)2(bismethylthiomethylenepropanedioate) and Pt(CPA)2(bisethylthiomethylenepropanedioate) complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Cyclopropylamine) est utilisé dans la préparation des dérivés N-[4-(4-fluoro)phényl-2-Aminothiazol-5-yl]pyrimidine-2-yl-alkylamine. Il est également utilisé pour préparer des complexes Pt(CPA)2(bisméthylthiométhylènepropanedioate) et Pt(CPA)2(biséthylthiométhylènepropanedioate).
Solubilité
Miscible avec de l’eau, de l’éthanol, de l’éther et du chloroforme.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides acides, les agents oxydants forts et le dioxyde de carbone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 765-30-0
Formule moléculaire C3H7N
Poids moléculaire (g/mol) 57.096
Numéro MDL MFCD00001301
Clé InChI HTJDQJBWANPRPF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropylamine, aminocyclopropane, cyclopropyl amine, unii-8pr8xth1x1, 8pr8xth1x1, cyclopropanamin, cyclopropyamine, cyclopropylamin, cylopropylamine, cycloproplyamine
CID PubChem 69828
ChEBI CHEBI:34660
Nom IUPAC Cyclopropanamine
SMILES C1CC1N
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropylamine
Point de fusion -10°C
Densité 0.824
Point d’ébullition 49°C to 50°C
Point d’éclair −25°C (−13°F)
Indice de réfraction 1.4206
Quantité 10 g
Numéro UN UN2733
Beilstein 741858
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ether and chloroform.
Poids de la formule 57.1
Pourcentage de pureté ≥98%