Learn More
Méthanol de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
48.94€ - 694.46€
Identifiants chimiques
CAS | 2516-33-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00001309 |
Clé InChI | GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol |
CID PubChem | 75644 |
Nom IUPAC | cyclopropylméthanol |
SMILES | OCC1CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10511341
|
Thermo Scientific Acros
296820250 |
25 mL | Flacon en verre |
48.94€
25mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10318103
|
Thermo Scientific Acros
296821000 |
100 mL | Flacon en verre |
143.72€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10531794
|
Thermo Scientific Acros
296822500 |
250 mL | Flacon en verre |
269.34€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10083813
|
Thermo Scientific Acros
296820010 |
1 L | Flacon en verre |
694.46€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2516-33-8 | |
72.11 | |
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N | |
75644 | |
OCC1CC1 |
C4H8O | |
MFCD00001309 | |
cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol | |
cyclopropylméthanol |
Spécification
Cyclopropyl carbinol | |
-60°C | |
0.8900g/mL | |
35°C | |
98.5% min. (GC) | |
C3H5CH2OH | |
MFCD00001309 | |
0.89 | |
Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride | |
OCC1CC1 | |
72.11 | |
4.04 mPa.s (20°C) | |
99% |
2516-33-8 | |
Incolore | |
123°C to 124°C (738.0 mmHg) | |
Authentique | |
C4H8O | |
1.4310 to 1.433 | |
06,4 | |
cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol | |
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopropylméthanol | |
75644 | |
72.11 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Nocif en cas d’ingestion.
Provoque de graves lésions des yeux.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
GHS P Statement:
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 219-735-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ2212250
missing translation for 'tsca' : TSCA
RUO – Research Use Only