Learn More
Méthanol de cyclopropyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10083813
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-33-8
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00001309
Clé InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
CID PubChem 75644
Nom IUPAC cyclopropylméthanol
SMILES OCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropyl carbinol
Point de fusion -60°C
Couleur Incolore
Densité 0.8900g/mL
Point d’ébullition 123°C to 124°C (738.0 mmHg)
Point d’éclair 35°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C3H5CH2OH
Indice de réfraction 1.4310 to 1.433
Quantité 1 L
Beilstein 06,4
Gravité spécifique 0.89
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: miscible with ethanol,slightly soluble in carbon tetrachloride
Viscosité 4.04 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide