Learn More
Cyclopropaneméthylamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
30.60€ - 405.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2516-47-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H9N |
Poids moléculaire (g/mol) | 71.123 |
Numéro MDL | MFCD00037147 |
Clé InChI | IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine |
CID PubChem | 75646 |
Nom IUPAC | cyclopropylméthanamine |
SMILES | C1CC1CN |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11491678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13946.03 |
1 g |
30.60€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11401688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13946.06 |
5 g |
104.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11411688
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A13946.14 |
25 g |
405.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopropanemethylamine used in studies of potential inhibitors of glycine cleavage system of brain and liver mitochondria. It is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLa cyclopropaneméthylamine est utilisée dans les études d’inhibiteurs potentiels du système de clivage de la glycine des mitochondries du cerveau et du foie. Elle est utilisée dans la synthèse chimique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’écart de l’agent oxydant, de l’air, du dioxyde de carbone.
Identifiants chimiques
2516-47-4 | |
71.123 | |
IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N | |
75646 | |
C1CC1CN |
C4H9N | |
MFCD00037147 | |
cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine | |
cyclopropylméthanamine |
Spécification
Cyclopropanemethylamine | |
0.82 | |
2°C (36°F) | |
C4H9N | |
MFCD00037147 | |
773674 | |
cyclopropylmethylamine, cyclopropanemethylamine, cyclopropanemethanamine, aminomethylcyclopropane, aminomethyl cyclopropane, 1-cyclopropylmethanamine, cyclopropane methyl amine, cyclopropylmethylamin, cyclopropanmethylamine | |
IGSKHXTUVXSOMB-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopropylméthanamine | |
75646 | |
≥98% |
2516-47-4 | |
85°C to 86°C | |
Amine-like | |
1.433 | |
UN2733 | |
Air Sensitive | |
Fully miscible in water. | |
C1CC1CN | |
71.123 | |
71.12 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H314-H318
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :AMINES, INFLAMMABLES, CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 219-737-6
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only