Learn More
Cyclopropaneméthylamine, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Description
Cyclopropanemethylamine used in studies of potential inhibitors of glycine cleavage system of brain and liver mitochondria. It is used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La cyclopropaneméthylamine est utilisée dans les études d’inhibiteurs potentiels du système de clivage de la glycine des mitochondries du cerveau et du foie. Elle est utilisée dans la synthèse chimique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’écart de l’agent oxydant, de l’air, du dioxyde de carbone.
La cyclopropaneméthylamine est utilisée dans les études d’inhibiteurs potentiels du système de clivage de la glycine des mitochondries du cerveau et du foie. Elle est utilisée dans la synthèse chimique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker à l’écart de l’agent oxydant, de l’air, du dioxyde de carbone.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Cyclopropanemethylamine |
Densité | 0.82 |
Point d’ébullition | 85°C to 86°C |
Point d’éclair | 2°C (36°F) |
Odeur | Amine-like |
Indice de réfraction | 1.433 |
Quantité | 25 g |
Numéro UN | UN2733 |
Beilstein | 773674 |
Sensibilité | Air Sensitive |
Show More |