Learn More
Cyclopropaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
34.50€ - 316.00€
Identifiants chimiques
CAS | 2516-33-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 72.11 |
Numéro MDL | MFCD00001309 |
Clé InChI | GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol |
CID PubChem | 75644 |
Nom IUPAC | cyclopropylméthanol |
SMILES | OCC1CC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11484264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12567.06 |
5 g |
34.50€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11494264
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12567.14 |
25 g |
107.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11404274
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12567.22 |
100 g |
316.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopropanemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe cyclopropaneméthanol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les chlorures d’acide.
Identifiants chimiques
2516-33-8 | |
72.11 | |
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N | |
75644 | |
OCC1CC1 |
C4H8O | |
MFCD00001309 | |
cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol | |
cyclopropylméthanol |
Spécification
Cyclopropanemethanol | |
<-60°C | |
123°C to 124°C | |
Mild | |
1.433 | |
UN1987 | |
cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol | |
GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N | |
cyclopropylméthanol | |
75644 | |
98% |
2516-33-8 | |
0.904 | |
35°C (95°F) | |
C4H8O | |
MFCD00001309 | |
1846846 | |
Fully miscible with water. | |
OCC1CC1 | |
72.11 | |
72.11 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H301-H311-H226-H373-H332-H319
Toxic if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Flammable liquid and vapour.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Harmful if inhaled.
Causes serious eye irritation.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 219-735-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GZ2212250
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only