Learn More
Cyclopropaneméthanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11404274
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Cyclopropanemethanol is used as an organic chemical synthesis intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le cyclopropaneméthanol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique organique.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants et les chlorures d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2516-33-8
Formule moléculaire C4H8O
Poids moléculaire (g/mol) 72.11
Numéro MDL MFCD00001309
Clé InChI GUDMZGLFZNLYEY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopropanemethanol, cyclopropyl carbinol, cyclopropylcarbinol, cyclopropylmethyl alcohol, hydroxymethyl cyclopropane, cyclopropanemethyl alcohol, cyclopropylcarbinyl alcohol, hydroxymethylcyclopropane, cyclopropyl-methanol, cyclopropane methanol
CID PubChem 75644
Nom IUPAC cyclopropylméthanol
SMILES OCC1CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopropanemethanol
Point de fusion <-60°C
Densité 0.904
Point d’ébullition 123°C to 124°C
Point d’éclair 35°C (95°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.433
Quantité 100 g
Numéro UN UN1987
Beilstein 1846846
Informations sur la solubilité Fully miscible with water.
Poids de la formule 72.11
Pourcentage de pureté 98%