Learn More
Chlorure de cyclopentylmagnésium, solution 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
65.53€ - 379.89€
Identifiants chimiques
CAS | 32916-51-1, 60-29-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H9ClMg |
Poids moléculaire (g/mol) | 128.88 |
Numéro MDL | MFCD00001357 |
Clé InChI | GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium |
CID PubChem | 3599845 |
Nom IUPAC | chloro(cyclopentyl)magnesium |
SMILES | Cl[Mg]C1CCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10527054
|
Thermo Scientific Acros
208461000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
65.53€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10071734
|
Thermo Scientific Acros
208468000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
379.89€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
32916-51-1, 60-29-7 | |
128.88 | |
GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M | |
3599845 | |
Cl[Mg]C1CCCC1 |
C5H9ClMg | |
MFCD00001357 | |
cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium | |
chloro(cyclopentyl)magnesium |
Spécification
Cyclopentylmagnesium chloride | |
32916-51-1, 60-29-7 | |
−40°C | |
C5H9MgCl | |
0.86 | |
GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M | |
chloro(cyclopentyl)magnesium | |
3599845 |
2M solution in diethyl ether | |
0.8600g/mL | |
C5H9ClMg | |
MFCD00001357 | |
cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium | |
Cl[Mg]C1CCCC1 | |
128.88 | |
128.88 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Dégage au contact de l’eau des gaz inflammables.
Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
Peut former des peroxydes
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
- Cyclopentylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.