Learn More
Chlorure de cyclopentylmagnésium, solution 2 M dans l’éther diéthylique, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10071734
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32916-51-1, 60-29-7
Formule moléculaire C5H9ClMg
Poids moléculaire (g/mol) 128.88
Numéro MDL MFCD00001357
Clé InChI GROGEABZCKQTJW-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cyclopentylmagnesium chloride, cyclopentyl magnesium chloride, cyclopentylmagnesium chloride solution, cylopentylmagnesium chloride, cyclopentylmagnesium cloride, magnesium,chlorocyclopentyl, cylopentyl magnesium chloride, cyclopentyl-magnesium chloride, grogeabzckqtjw-uhfffaoysa-m, chloro cyclopentyl magnesium
CID PubChem 3599845
Nom IUPAC chloro(cyclopentyl)magnesium
SMILES Cl[Mg]C1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylmagnesium chloride
Note relative au nom 2M solution in diethyl ether
Densité 0.8600g/mL
Point d’éclair −40°C
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire C5H9MgCl
Quantité 800 mL
Gravité spécifique 0.86
Poids de la formule 128.88
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentylmagnesium chloride, 2M solution in diethyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Liquide inflammable Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.