Learn More
Chlorure de cyclopentylacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
83.60€ - 322.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1122-99-2 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H11ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 146.61 |
Numéro MDL | MFCD00236031 |
Clé InChI | NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride |
CID PubChem | 3485182 |
Nom IUPAC | 2-cyclopentylacetyl chloride |
SMILES | ClC(=O)CC1CCCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11393586
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14562.06 |
5 g |
83.60€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11303596
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
L14562.14 |
25 g |
322.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclopentylacetyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe chlorure de cyclopentylacétyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
Identifiants chimiques
1122-99-2 | |
146.61 | |
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N | |
3485182 | |
ClC(=O)CC1CCCC1 |
C7H11ClO | |
MFCD00236031 | |
cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride | |
2-cyclopentylacetyl chloride |
Spécification
Cyclopentylacetyl chloride | |
1.087 | |
71°C (160°F) | |
C7H11ClO | |
MFCD00236031 | |
1906113 | |
cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride | |
NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N | |
2-cyclopentylacetyl chloride | |
3485182 | |
97% |
1122-99-2 | |
186°C | |
Pungent | |
1.4625 | |
UN3265 | |
Moisture sensitive | |
Reacts with water. | |
ClC(=O)CC1CCCC1 | |
146.61 | |
146.62 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H227
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Liquide combustible.
P210-P235-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H227-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :LIQUIDE CORROSIF, ACIDE, ORGANIQUE, N.S.A.
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only