Learn More
Chlorure de cyclopentylacétyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11303596
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Cyclopentylacetyl chloride is used as a pharmaceutical intermediate and in chemical research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de cyclopentylacétyle est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique et dans la recherche chimique.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Il est sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases et les agents oxydants. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1122-99-2
Formule moléculaire C7H11ClO
Poids moléculaire (g/mol) 146.61
Numéro MDL MFCD00236031
Clé InChI NILLIUYSJFTTRH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentylacetyl chloride, cyclopentaneacetyl chloride, cyclopentylacetylchloride, cylopentylacetyl chloride, acmc-1brgh, cyclopentaneacetylchloride, cyclopentylacetic chloride, cyclopentanacetyl chloride, cyclopentyl acetyl chloride, cyclopentyl-acetyl chloride
CID PubChem 3485182
Nom IUPAC chlorure de 2-cyclopentylacétyle
SMILES ClC(=O)CC1CCCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentylacetyl chloride
Densité 1.087
Point d’ébullition 186°C
Point d’éclair 71°C (160°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.4625
Quantité 25 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 1906113
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 146.62
Pourcentage de pureté 97%