Learn More
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
292.00€ - 999.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3997-89-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C5H8O |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.142 |
Numéro MDL | MFCD00190415 |
Clé InChI | BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N |
Synonyme | cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one |
CID PubChem | 16213326 |
Nom IUPAC | 2,2,5,5-tétradeuteriocyclopentan-1-one |
SMILES | C1CCC(=O)C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15457977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51095.03 |
1 g |
292.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15467977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H51095.06 |
5 g |
999.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3997-89-5 | |
88.142 | |
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N | |
16213326 | |
C1CCC(=O)C1 |
C5H8O | |
MFCD00190415 | |
cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one | |
2,2,5,5-tétradeuteriocyclopentan-1-one |
Spécification
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4 | |
C5H8O | |
UN2245 | |
BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N | |
2,2,5,5-tétradeuteriocyclopentan-1-one | |
16213326 | |
95% |
3997-89-5 | |
MFCD00190415 | |
cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one | |
C1CCC(=O)C1 | |
88.142 | |
88.14 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H226-H315-H319
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
P210-P233-P240-P241-P242-P243-P264b-P280-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H226-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :CYCLOPENTANONE
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only