Learn More
Cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15457977
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3997-89-5
Formule moléculaire C5H8O
Poids moléculaire (g/mol) 88.142
Numéro MDL MFCD00190415
Clé InChI BGTOWKSIORTVQH-KHORGVISSA-N
Synonyme cyclopentanone-2,2,5,5-d4, cyclopentanone d4, 2,2,5,5-∼2∼h_4_ cyclopentanone, cyclopentanone-2,2,5,5-d4, 98 atom % d, 2,2,5,5-2 h? cyclopentan-1-one
CID PubChem 16213326
Nom IUPAC 2,2,5,5-tétradeuteriocyclopentan-1-one
SMILES C1CCC(=O)C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanone-2,2,5,5-d4
Quantité 1 g
Numéro UN UN2245
Poids de la formule 88.14
Pourcentage de pureté 95%