Learn More
Chlorure de cyclopentanecarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
60.10€ - 570.00€
Identifiants chimiques
CAS | 4524-93-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H9ClO |
Poids moléculaire (g/mol) | 132.59 |
Clé InChI | WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane |
CID PubChem | 78284 |
Nom IUPAC | Chlorure de cyclopentanécarbonyle |
SMILES | C1CCC(C1)C(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10139841
|
Thermo Scientific Acros
354370050 |
5 g | Flacon en verre |
60.10€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10149841
|
Thermo Scientific Acros
354370250 |
25 g | Flacon en verre |
197.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11934971
|
Thermo Scientific Acros
354371000 |
100 g | Flacon en verre |
570.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
4524-93-0 | |
132.59 | |
cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane | |
Chlorure de cyclopentanécarbonyle |
C6H9ClO | |
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N | |
78284 | |
C1CCC(C1)C(=O)Cl |
Spécification
Cyclopentanecarbonyl chloride | |
Incolore à jaune | |
54.0°C to 56.0°C (15.0 mmHg) | |
Authentique | |
C6H9ClO | |
1.091 | |
WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N | |
Chlorure de cyclopentanécarbonyle | |
78284 | |
98% |
4524-93-0 | |
1.0910g/mL | |
60°C | |
98% | |
1.4610 to 1.4640 | |
cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane | |
C1CCC(C1)C(=O)Cl | |
132.59 | |
132.59 | |
Liquide |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Liquide et vapeurs inflammables.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 224-856-1
- Cyclopentanecarbonyl chloride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.