Learn More
Chlorure de cyclopentanécarbonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10149841
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4524-93-0
Formule moléculaire C6H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 132.59
Clé InChI WEPUZBYKXNKSDH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclopentanecarbonylchloride, cyclopentane carboxyl chloride, cyclopentanoyl chloride, pubchem13237, acmc-1csoo, cyclopentylformyl chloride, cyclopetanecarbonylchloride, cyclopentancarbonyl chloride, cyclopentylcarbonyl chloride, chlorocarbonyl cyclopentane
CID PubChem 78284
Nom IUPAC Chlorure de cyclopentanécarbonyle
SMILES C1CCC(C1)C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclopentanecarbonyl chloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0910g/mL
Point d’ébullition 54.0°C to 56.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 60°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4610 to 1.4640
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.091
Poids de la formule 132.59
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cyclopentanecarbonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.