Learn More
Cyclooctanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
30.30€ - 304.00€
Identifiants chimiques
CAS | 502-49-8 |
---|---|
Formule moléculaire | C8H14O |
Poids moléculaire (g/mol) | 126.199 |
Numéro MDL | MFCD00001754 |
Clé InChI | IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference |
CID PubChem | 10403 |
Nom IUPAC | cyclooctanone |
SMILES | C1CCCC(=O)CCC1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11469946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20911.14 |
25 g |
30.30€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11479946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20911.22 |
100 g |
80.90€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11489946
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
B20911.36 |
500 g |
304.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Cyclooctanone is a aliphatic cycle that exhibited inhibitory activity towards aldosterone synthase, a promising therapeutic target for the treatment of cardiovascular diseases related to abnormally high aldosterone level. It is also used in the synthesis of 14-membered lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
SolubilitéSoluble dans l’eau à 20°C 15 g/l. Soluble dans l’acétone, l’alcool, le chloroforme, le méthanol et le benzène.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
Identifiants chimiques
502-49-8 | |
126.199 | |
IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N | |
10403 | |
C1CCCC(=O)CCC1 |
C8H14O | |
MFCD00001754 | |
cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference | |
cyclooctanone |
Spécification
Cyclooctanone | |
37°C to 44°C | |
195°C to 197°C | |
Pleasant | |
MFCD00001754 | |
1280738 | |
Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene. | |
C1CCCC(=O)CCC1 | |
126.199 | |
126.2 |
502-49-8 | |
0.96 | |
72°C (161°F) | |
C8H14O | |
UN1759 | |
cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference | |
IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N | |
cyclooctanone | |
10403 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :MATIÈRES SOLIDES CORROSIVES, N.S.A.
missing translation for 'einecsNumber' : 207-940-2
missing translation for 'rtecsNumber' : GX9800000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only