Learn More
Cyclooctanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11489946
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Cyclooctanone is a aliphatic cycle that exhibited inhibitory activity towards aldosterone synthase, a promising therapeutic target for the treatment of cardiovascular diseases related to abnormally high aldosterone level. It is also used in the synthesis of 14-membered lactones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Soluble dans l’eau à 20°C 15 g/l. Soluble dans l’acétone, l’alcool, le chloroforme, le méthanol et le benzène.
Remarques
Conserver à l’abri des oxydants. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Éloignez les sources d’inflammation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 502-49-8
Formule moléculaire C8H14O
Poids moléculaire (g/mol) 126.199
Numéro MDL MFCD00001754
Clé InChI IIRFCWANHMSDCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclooctan-1-one, cyclooctyloxy, chembl18737, cyclooctanon, oxocyclooctane, cyclo-octanone, cyclooctanone, acmc-209kku, wln: l8vtj, 4-07-00-00049 beilstein handbook reference
CID PubChem 10403
Nom IUPAC cyclooctanone
SMILES C1CCCC(=O)CCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Cyclooctanone
Point de fusion 37°C to 44°C
Densité 0.96
Point d’ébullition 195°C to 197°C
Point d’éclair 72°C (161°F)
Odeur Pleasant
Quantité 500 g
Numéro UN UN1759
Beilstein 1280738
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 15g/L. Soluble in acetone,alcohol,chloroform,methanol and benzene.
Poids de la formule 126.2
Pourcentage de pureté 98%